Documentos Principais
652342
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11BO3
Número CAS:
Peso molecular:
177.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário:
solid
Formulário
solid
pf
204-210 °C
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(OCC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-7(6-11)3-8(5-9)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
chave InChI
UGWAEFBQEMQRJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)