Documentos
652164
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BF2O3
Número CAS:
Peso molecular:
187.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
pf
104-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3