Documentos Principais
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Amino-p-toluic acid
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.037,00
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.037,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
2082449
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to purple
pf
164-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper