Documentos Principais
652059
Sigma-Aldrich
Methyl 5-allyl-3-methoxysalicylate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2C6H2(OCH3)(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-58 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9(12(14)16-3)11(13)10(7-8)15-2/h4,6-7,13H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
LYSUGZLJKRSLHM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)