134198
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
99%
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
192-194 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?