Key Documents
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15FN2
Número CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5330 (lit.)
pb
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
chave InChI
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)