Documentos Principais
471682
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 295,00
R$ 295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 295,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5815 (lit.)
p.e.
150 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-3-10(9-11)13-7-5-12-6-8-13/h2-4,9,12H,5-8H2,1H3
chave InChI
PZIBVWUXWNYTNL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
1-(3-Methoxyphenyl)piperazine is a piperazine derivative.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N-dealkylation of arylpiperazine derivatives: disposition and metabolism of the 1-aryl-piperazines formed.
Caccia S.
Current Drug Metabolism, 8(6), 612-622 (2007)