Documentos
648892
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7Cl2N
Número CAS:
Peso molecular:
176.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
chave InChI
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter