Documentos Principais
647624
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methoxybenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 480,00
R$ 480,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 480,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 480,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
149-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide