Documentos Principais
251208
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxybenzoate
99%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
2208566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
p.e.
187-188 °C/31 mmHg (lit.)
pf
71-73 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 3-hydroxybenzoate is a food-grade antimicrobial agent[1].
Aplicação
Ethyl 3-hydroxybenzoate has been used in the synthesis of chiral derivatives of ethyl 3-(2-methylbutyloxy)benzoate and 4-(2-methylbutyloxy)-4′-acetylbiphenyl, via Mitsunobu reaction[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Marta Goretti et al.
International journal of food microbiology, 131(2-3), 178-182 (2009-03-10)
The in vitro antimycotic activity of a purified killer protein (KT4561) secreted by a strain of Williopsis saturnus was tested against 310 yeast strains belonging to 21 food spoilage species of 14 genera (Candida, Debaryomyces, Dekkera, Hanseniaspora, Issatchenkia, Kazachstania, Kluyveromyces
Mesomorphic properties of 1-(4'-dodecylbiphenyl-4-yl)-3-(2 or 3-alkoxyphenyl) propane-1, 3-diones: the influence of alkoxy-substituent position.
Sadashiva BK and Prasad V.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 4, 755-759 (1996)