Documentos Principais
647616
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 532,00
R$ 532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 532,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(OCH3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 532,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-159 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
chave InChI
YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature