Documentos Principais
647314
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-iodoaniline
97%
Sinônimo(s):
1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-iodobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14INO2
Número CAS:
Peso molecular:
319.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5690 (lit.)
p.e.
85-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1I
InChI
1S/C11H14INO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
PPYKNLRMZVGYQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)