Key Documents
646946
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9BrMgO
Número CAS:
Peso molecular:
261.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.966 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc([Mg]Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9O.BrH.Mg/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;;/h3-8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup