Documentos Principais
646385
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
167-171 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-5-4-7(11)6-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
chave InChI
CKXAMCSVTNPSCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)