Documentos Principais
644331
Sigma-Aldrich
Adenine-1,3-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
6-Aminopurine-15N2, Vitamin B4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H515N2N3
Número CAS:
Peso molecular:
137.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
360-365 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Nc1[15n]c[15n]c2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)/i8+1,10+1
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-GAWGKFCISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Misha F Vrolijk et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 117(6), 427-432 (2015-06-30)
Many compounds display anticholinergic effects which might give rise to cognitive impairment and even delirium. These side effects are caused by their ability to bind to muscarinic receptors in our brain. Especially with combination of compounds, these serious effects are