Key Documents
643378
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BrNO3
Número CAS:
Peso molecular:
218.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
66-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-2-1-3-5(6(4)9)8(10)11/h1-3,9H
chave InChI
VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3