Documentos Principais
540668
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenol
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.086,00
R$ 2.086,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.086,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
142.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.086,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
72-76 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
chave InChI
KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloro-2-methylphenol (5-chloro-o-cresol) can be synthesized from 5-chloro-2-methylaniline.[1] 5-Chloro-2-methylphenol is formed as one of the hydroxylation reaction products of p-chlorotoluene.[2]
Aplicação
5-Chloro-2-methylphenol may be used in the synthesis of 4-chlorosalicylaldehyde triacetate[1] and 1-chloro-3-isopropoxy-4-methylbenzene.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A synthesis of micandrol-C a novel methylthiophenanthrenediol isolated from the trunkwood of Micandropsis scleroxylon.
Sargent MV and Zwicky AB.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 1713-1715 (1990)
Hydroxylation of para-chlorotoluene by model complexes of cytochrome P-450.
Sakurai H, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 91(4), 233-236 (1984)
Coordination in Solutions. II. Acid Dissociation Constants in Water and Structural Reassignments of the Isomeric Chlorosalicylaldehydes1, 2.
Postmus Jr C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(9), 233-236 (1984)