Documentos Principais
642924
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(F)CN
Número CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
138 °C/15 mmHg (lit.)
pf
92-96 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
chave InChI
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)