Documentos Principais
487945
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)