Key Documents
642487
Sigma-Aldrich
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2BrNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
208.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
182 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
chave InChI
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)