113158
4-Methoxy-α-toluenethiol
90%, technical grade
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzyl mercaptan
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
chave InChI
PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?