Key Documents
642215
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromo-β-nitrostyrene
95%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
82-86 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
chave InChI
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)