Documentos Principais
129631
Sigma-Aldrich
2-Mesitylenesulfonic acid dihydrate
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic acid dihydrate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 797,00
R$ 797,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 797,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
236.29
Beilstein:
1961501
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 797,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
74-78 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
chave InChI
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Mesitylenesulfonic acid dehydrate was used in the preparation of tert-Butyl (2S,4S)-N,N-di-tert-butoxycarbonyl-5-fluoroleucine[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of