Documentos Principais
400017
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.179,00
R$ 1.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.179,00
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.179,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
148-150 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
chave InChI
LSGVHLGCJIBLMB-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene (trans-p-Bromonitrostyrene) is a halogenated hydrocarbon.
Aplicação
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene may be employed as Michael acceptor for the organocatalytic asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chiral sulfamide-catalyzed asymmetric Michael addition of protected 3-hydroxypropanal to β-nitrostyrenes.
Tortoioli S, et al.
Tetrahedron Letters, 53(15), 1878-1881 (2012)