Documentos Principais
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.153,00
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.153,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
chave InChI
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)