Key Documents
641928
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanoparticles, <80 nm (BET), ≥99.9% trace metals basis, 5 wt % dispersion in H2O
Sinônimo(s):
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium trioxide 3
About This Item
Fórmula linear:
Yb2O3
Número CAS:
Peso molecular:
394.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
nanoparticles
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ytterbium
concentração
5 wt % dispersion in H2O
tamanho de partícula
<40 nm (XRD)
<80 nm (BET)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
chave InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species