Documentos Principais
637300
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Sinônimo(s):
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.157,00
R$ 1.157,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.157,00
About This Item
Fórmula linear:
Yb2O3
Número CAS:
Peso molecular:
394.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.157,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.7% trace metals basis
Formulário
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ytterbium
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
densidade
9.17 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
chave InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.