217220
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.999%
Sinônimo(s):
Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
Ensaio
99.999%
Formulário
crystals, granules or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
chave InChI
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a precursor to prepare Tb3+–Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis.
- As a dopant to synthesize Cs2AgInCl6 double perovskite with optical functionality in the NIR(near infrared) window.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.