641065
2-Oxopiperazine
97%
Sinônimo(s):
2-Ketopiperazine, 3,4,5,6-Tetrahydropyrazin-2-ol, 3-Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CNCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7)
chave InChI
IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?