Documentos
640395
Sigma-Aldrich
1-Methylindole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 1-Methyl-5-indoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
257.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
110-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1ccc2cc(ccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-6-7-13-11(10-12)8-9-17(13)5/h6-10H,1-5H3
chave InChI
JQLYKUPEQYNDFF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.