Documentos Principais
696528
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenylboronic acid pinacol ester
96%
Sinônimo(s):
2-(3-Methyl-but-2-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-Dimethylallylboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.862,00
R$ 1.862,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.862,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21BO2
Número CAS:
Peso molecular:
196.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.862,00
Disponível para enviar em23 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4395
p.e.
42-45 °C/0.6 mmHg
densidade
0.885 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-9(2)7-8-12-13-10(3,4)11(5,6)14-12/h7H,8H2,1-6H3
chave InChI
QXDMQRNIDKVRCN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)