Documentos Principais
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.636,00
R$ 1.636,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.636,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
244.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.636,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
202-206 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
chave InChI
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)