Documentos Principais
640328
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromobenzyl acrylate)
About This Item
Fórmula linear:
(C10H5Br5O2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.670 (lit.)
temperatura de transição
Tg 180 °C(lit.)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.