Documentos Principais
448664
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
96%
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 775,00
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 775,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
235.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
120 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
chave InChI
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane was covalently bonded to mesoporous titania–silica mixed oxides to act as epoxidation catalysts.{55} [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane, immobilized on mesoporous silicas (SBA-15) may be used as adsorbents to capture CO2. {56}
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Primary, secondary, and tertiary amines for CO2 capture: Designing for mesoporous CO2 adsorbents
Ko YG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 594-602 (2011)
Amine-modified titania?silica hybrid gels as epoxidation catalysts
Muller CA, et al.
Applied Catalysis A: General, 201(2), 253-261 (2012)