Documentos Principais
639761
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
256.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
134-138 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
chave InChI
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)