Documentos Principais
637815
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H4BrI
Número CAS:
Peso molecular:
288.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)