Key Documents
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
141.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pf
141-145 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)