Documentos Principais
178535
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
95%
Sinônimo(s):
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.358,00
R$ 1.358,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.358,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCH[OCH(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
175.27
Beilstein:
1901978
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.358,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
chave InChI
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal was used in the quantification of cocaine and its metabolite, benzoyl ecgonine from urine matrix[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to