Documentos Principais
637181
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
224.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
60-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C12H20O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h6-9,13H,1-5H3
chave InChI
KZTVHIZALLBXMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)