Documentos Principais
636800
Sigma-Aldrich
7-Benzyloxyindole
96%
Sinônimo(s):
7-(Phenylmethoxy)indole, NSC 92526
Selecione um tamanho
5 G
R$ 564,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 564,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
70-74 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C(Oc1cccc2cc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-14-8-4-7-13-9-10-16-15(13)14/h1-10,16H,11H2
chave InChI
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for preparation of pyrazolo-quinoline derivatives as adenosine receptor antagonists
Reactant for asymmetric total synthesis of diazonamide A
Reactant for preparation of HCV inhibitor
Reactant for preparation of substituted 3-cyanoindoles and 3-(4-pyridinyl)indoles as inhibitors of inosine monophosphate dehydrogenase, with antiproliferative activity on peripheral blood mononuclear cells (PMBC)
Reactant for preparation of [(indolyl)methyl]hydantoin and -thiohydantoin derivatives as treatment of necroptosis
Reactant for preparation of regioisomeric analogs of ED-110, indolocarbazole poisons of human topoisomerase I
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)