Selecione um tamanho
R$ 1.707,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.707,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
MTGDDPZRXSDPFH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?