Documentos
633291
Sigma-Aldrich
N-Propionyloxy-d5-succinimide
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D5H4NO4
Número CAS:
Peso molecular:
176.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
chave InChI
AASBXERNXVFUEJ-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves