Documentos Principais
604429
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)pentane-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C13H18
Peso molecular:
200.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
chave InChI
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)