Documentos Principais
632643
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
229.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5720 (lit.)
p.e.
250-251 °C (lit.)
densidade
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
chave InChI
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)