Documentos Principais
631744
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
79-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-10-4-5-11-12(7-10)9(8-14)3-6-13(11)16-2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
FFAODEUKHYBIKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)