631531
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
204-208 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves