Documentos Principais
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
227.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
137-141 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)