Documentos Principais
631264
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
233.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1I
InChI
1S/C7H8IN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
RRUDMHNAMZFNEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Iodo-4-methylaniline can undergo reaction with paraformaldehyde to give the corresponding dihalo-substituted analogs of Troger′s base.[1] It can be also be used in the synthesis of BIRB 796 (1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea), a promising agent for the treatment of inflammatory diseases.[2]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Synthesis of Dihalo-Substituted Analogues of Troger?s Base from ortho-and meta-Substituted Anilines"
Hansson A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(16), 3179-3188 (2003)
"Synthesis of deuterium, tritium, and carbon-14 labeled BIRB 796, a p38 MAP kinase inhibitor"
Latli B
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 847-856 (2004)