Documentos Principais
631132
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
Sinônimo(s):
(3-Methylbenzyl)methylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5190 (lit.)
pb
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
chave InChI
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-