Documentos Principais
617210
Sigma-Aldrich
Anthraquinone-d8
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14D8O2
Número CAS:
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
379-381 °C (lit.)
pf
284-286 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
RZVHIXYEVGDQDX-PGRXLJNUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)